Drukuj
Kwas 2,6-Dichlorobenzoesowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5004-100G OR5004-1KG OR5004-500G
APOSOR5004-100GEA 363 PLN
APOSOR5004-100G APOSOR5004-1KG APOSOR5004-500G
Kwas 2,6-Dichlorobenzoesowy 97%
Kwas 2,6-Dichlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄Cl₂O₂
Temp. topnienia: 139…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002418
Numer CAS: 50-30-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-025-9