Drukuj
ɑ-Acetamidocinnamic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5000T-100G OR5000T-25G OR5000T-500G
APOSOR5000T-100GEA 197 PLN
APOSOR5000T-100G APOSOR5000T-25G APOSOR5000T-500G
ɑ-Acetamidocinnamic acid
alpha-Acetamidocinnamic acid
Formuła: C₁₁H₁₁NO₃
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00188416
Numer CAS: 5469-45-4