Drukuj
Kwas 4-jodobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Iodobenzoic acid
OR4999-100G OR4999-25G
APOSOR4999-100GEA 218 PLN
APOSOR4999-100G APOSOR4999-25G
Kwas 4-jodobenzoesowy 98%
Kwas 4-jodobenzoesowy
Formuła: C₇H₅IO₂
MW: 248.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 319
Temp. topnienia: 270…273 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002533
Numer CAS: 619-58-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-603-2