Drukuj
Kwas 3-jodobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: m-Iodobenzoic acid
OR4998-100G OR4998-25G
APOSOR4998-100GEA 400 PLN
APOSOR4998-100G APOSOR4998-25G
Kwas 3-jodobenzoesowy 98%
Kwas 3-jodobenzoesowy
Formuła: C₇H₅IO₂
MW: 248.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 337
Temp. topnienia: 185…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002496
Numer CAS: 618-51-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-555-2