Drukuj
Kwas 4-bromobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4997-100G OR4997-25G OR4997-500G
APOSOR4997-100GEA 124 PLN
APOSOR4997-100G APOSOR4997-25G APOSOR4997-500G
Kwas 4-bromobenzoesowy 98%
Kwas 4-bromobenzoesowy
Formuła: C₇H₅BrO₂
Temp. topnienia: 252…258 °C
Gęstość: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002529
Numer CAS: 586-76-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-581-7