Drukuj
Kwas 2,3-dimetoksybenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR4990-100G OR4990-25G OR4990-500G
APOSOR4990-100GEA 437 PLN
APOSOR4990-100G APOSOR4990-25G APOSOR4990-500G
Kwas 2,3-dimetoksybenzoesowy 98%
Kwas 2,3-dimetoksybenzoesowy
Formuła: C₉H₁₀O₄
Temp. topnienia: 121…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002432
Numer CAS: 1521-38-6