Drukuj
Kwas 3,5-dimetylobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4988-100G OR4988-1KG OR4988-500G
APOSOR4988-100GEA 110 PLN
APOSOR4988-100G APOSOR4988-1KG APOSOR4988-500G
Kwas 3,5-dimetylobenzoesowy 98%
Kwas 3,5-dimetylobenzoesowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 278
Temp. topnienia: 169…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002525
Numer CAS: 499-06-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-876-5