Drukuj
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
OR4985-100G OR4985-25G
APOSOR4985-100GEA 1320 PLN
APOSOR4985-100G APOSOR4985-25G
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Formuła: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 89…93 °C/7mmHg
Gęstość: 1.047 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010217
Numer CAS: 81172-89-6