Drukuj
2,3,4-Trimetoksybenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4984-250G OR4984-50G OR4984-1KG
APOSOR4984-250GEA 414 PLN
APOSOR4984-250G APOSOR4984-50G APOSOR4984-1KG
2,3,4-Trimetoksybenzaldehyd 97%
2,3,4-Trimetoksybenzaldehyd
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 168…170 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 38…42 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003310
Numer CAS: 2103-57-3
Numer WE (dawny EINECS): 218-271-0