Drukuj
4-Ethoxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4980-100G OR4980-25G OR4980-500G
APOSOR4980-100GEA 720 PLN
APOSOR4980-100G APOSOR4980-25G APOSOR4980-500G
4-Ethoxybenzaldehyde 98%
4-Ethoxybenzaldehyde
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 255 °C
Temp. topnienia: 13…14 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003388
Numer CAS: 10031-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-093-3