Drukuj
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4977-10G OR4977-50G OR4977-25G OR4977-100G
APOSOR4977-10GEA 131 PLN
APOSOR4977-10G APOSOR4977-50G APOSOR4977-25G APOSOR4977-100G
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyd 97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClNO₃
MW: 185.57 g/mol
Temp. topnienia: 61…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007078
Numer CAS: 16588-34-4