Drukuj
o-nitrobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4976-100G OR4976-25G
APOSOR4976-100GEA 319 PLN
APOSOR4976-100G APOSOR4976-25G
o-nitrobenzaldehyd 98%
o-nitrobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅NO₃
Temp. Wrzenia: 153 °C/23mmHg
Temp. topnienia: 42…46 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007132
Numer CAS: 552-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-025-3