Drukuj
4-Cyjanobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4974-100G OR4974-250G OR4974-25G OR4974-500G
APOSOR4974-100GEA 197 PLN
APOSOR4974-100G APOSOR4974-250G APOSOR4974-25G APOSOR4974-500G
4-Cyjanobenzaldehyd 98%
4-Cyjanobenzaldehyd
Formuła: C₈H₅NO
Temp. Wrzenia: 133 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003376
Numer CAS: 105-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-267-3