Drukuj
3,4-Dimetoksyanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4959-25G OR4959-100G OR4959-500G
APOSOR4959-25GEA 110 PLN
APOSOR4959-25G APOSOR4959-100G APOSOR4959-500G
3,4-Dimetoksyanilina 98%
3,4-Dimetoksyanilina
Formuła: C₈H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 174…176 °C/22mmHg
Temp. topnienia: 85…89 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008394
Numer CAS: 6315-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-647-6