Drukuj
4-tert-Butyloanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(tert-Butyl)aniline
OR4958-25G OR4958-5G OR4958-100G
APOSOR4958-25GEA 124 PLN
APOSOR4958-25G APOSOR4958-5G APOSOR4958-100G
4-tert-Butyloanilina 98%
4-tert-Butyloanilina
Formuła: C₁₀H₁₅N
Temp. Wrzenia: 90…93 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 15…16 °C
Gęstość: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007899
Numer CAS: 769-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-215-9