Drukuj
2-Metylotioanilina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Methylmercapto)aniline
OR4955-25G OR4955-5G
APOSOR4955-25GEA 218 PLN
APOSOR4955-25G APOSOR4955-5G
2-Metylotioanilina 97%
2-Metylotioanilina
Formuła: C₇H₉NS
Temp. Wrzenia: 233…234 °C
Gęstość: 1,111 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007708
Numer CAS: 2987-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-055-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III