Drukuj

4'-Cyclohexylacetophenone 98%

Dostawca: Apollo Scientific

OR4954-100G OR4954-25G OR4954-5G
APOSOR4954-100GEA 859 PLN
APOSOR4954-100G APOSOR4954-25G APOSOR4954-5G
4'-Cyclohexylacetophenone 98%
4'-Cyclohexylacetophenone
Formuła: C₁₄H₁₈O
Temp. Wrzenia: 179…181 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 66…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001453
Numer CAS: 18594-05-3

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR