Drukuj
2',3',4'-Trihydroksyacetofenon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, Gallacetophenone
OR4951-100G OR4951-25G
APOSOR4951-100GEA 865 PLN
APOSOR4951-100G APOSOR4951-25G
2',3',4'-Trihydroksyacetofenon 97%
2',3',4'-Trihydroksyacetofenon
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. topnienia: 169…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002193
Numer CAS: 528-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-430-2