Drukuj
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[3,5-Bis(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
OR4950-10G OR4950-250G OR4950-50G
APOSOR4950-10GEA 357 PLN
APOSOR4950-10G APOSOR4950-250G APOSOR4950-50G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
Formuła: C₂₂H₂₀O₃
Temp. topnienia: 60…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004777
Numer CAS: 28924-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 249-315-7