Drukuj
3-Bromotoluen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4938-100G OR4938-25G OR4938-500G
APOSOR4938-100GEA 377 PLN
APOSOR4938-100G APOSOR4938-25G APOSOR4938-500G
3-Bromotoluen 99%
3-Bromotoluen
Formuła: C₇H₇Br
Temp. Wrzenia: 182…184 °C
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000085
Numer CAS: 591-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-702-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III