Drukuj
3-Jodoanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4934-5G OR4934-10G OR4934-25G
APOSOR4934-5GEA 116 PLN
APOSOR4934-5G APOSOR4934-10G APOSOR4934-25G
3-Jodoanilina 98%
3-Jodoanilina
Formuła: C₆H₆IN
Temp. Wrzenia: 145…146 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 21…24 °C
Gęstość: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007781
Numer CAS: 626-01-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-922-7