Drukuj
4-Bromo-3-methylanisole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Bromo-5-methoxytoluene
OR4933-10G OR4933-25G OR4933-5G
APOSOR4933-10GEA 110 PLN
APOSOR4933-10G APOSOR4933-25G APOSOR4933-5G
4-Bromo-3-methylanisole 97%
4-Bromo-3-methylanisole
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. Wrzenia: 111…112 °C/15mmHg
Gęstość: 1,424 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060687
Numer CAS: 27060-75-9