Drukuj
4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
OR4932-100G OR4932-25G OR4932-5G
APOSOR4932-100GEA 2280 PLN
APOSOR4932-100G APOSOR4932-25G APOSOR4932-5G
4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina 98%
4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina
Formuła: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 305
Temp. topnienia: 158…163 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007723
Numer CAS: 5348-42-5