Drukuj
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N1-(4-Aminophenyl)benzene-1,4-diamine sulphate, Bis(4-aminophenyl)amine Sulphate, 4,4'-Iminodianiline sulphate
OR4904-25G OR4904-5G
APOSOR4904-25GEA 145 PLN
APOSOR4904-25G APOSOR4904-5G
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate
Formuła: C₁₂H₁₃N₃
MW: 297.33 g/mol
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013113
Numer CAS: 53760-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 258-748-0