Drukuj
4-Bromobenzyloamina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR49010-100G OR49010-25G OR49010-5G
APOSOR49010-100GEA 1060 PLN
APOSOR49010-100G APOSOR49010-25G APOSOR49010-5G
4-Bromobenzyloamina 98%
4-Bromobenzyloamina
Formuła: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 110…112 °C/30mmHg
Temp. topnienia: 25 °C
Gęstość: 1.473 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047931
Numer CAS: 3959-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-559-4
Jednostka: 3259
ADR: 8 II