Drukuj
3,5-Dichlorothiobenzamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR49005-1G OR49005-5G
APOSOR49005-1GEA 801 PLN
APOSOR49005-1G APOSOR49005-5G
3,5-Dichlorothiobenzamide
3,5-Dichlorothiobenzamide
Formuła: C₇H₅Cl₂NS
MW: 206.09 g/mol
Temp. topnienia: 102…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973322
Numer CAS: 22179-74-4