Drukuj
4-Morfolinoanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Morpholinyl)aniline
OR4896-100G OR4896-25G OR4896-5G
APOSOR4896-100GEA 574 PLN
APOSOR4896-100G APOSOR4896-25G APOSOR4896-5G
4-Morfolinoanilina 98%
4-Morfolinoanilina
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O
Temp. topnienia: 132…135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006169
Numer CAS: 2524-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 219-760-1