Drukuj
3-Chloroanilina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4892-100G OR4892-500G
APOSOR4892-100GEA 110 PLN
APOSOR4892-100G APOSOR4892-500G
3-Chloroanilina
3-Chloroanilina
Formuła: C₆H₆ClN
Temp. Wrzenia: 95…96 °C/11mmHg
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007765
Numer CAS: 108-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-581-0
Jednostka: 2019
ADR: 6.1,II