Drukuj
2-(Methylthio)ethylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Methylthio)ethanamine
OR4873-1G OR4873-5G OR4873-25G
APOSOR4873-1GEA 131 PLN
APOSOR4873-1G APOSOR4873-5G APOSOR4873-25G
2-(Methylthio)ethylamine
2-(Methylthio)ethylamine
Formuła: C₃H₉NS
MW: 91.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 146…149 °C
Gęstość: 0.974 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00014825
Numer CAS: 18542-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 242-412-5
Jednostka: 2734
ADR: 8+3 II