Drukuj
N-Benzoylthiourea 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4861-25G OR4861-100G OR4861-1G
APOSOR4861-25GEA 598 PLN
APOSOR4861-25G APOSOR4861-100G APOSOR4861-1G
N-Benzoylthiourea 98%
N-Benzoylthiourea
Formuła: C₈H₈N₂OS
Temp. topnienia: 174…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041191
Numer CAS: 614-23-3