Drukuj
7-Ethoxy-4-methylcoumarin 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4853-100G OR4853-25G OR4853-5G
APOSOR4853-100GEA 580 PLN
APOSOR4853-100G APOSOR4853-25G APOSOR4853-5G
7-Ethoxy-4-methylcoumarin 98%
7-Ethoxy-4-methylcoumarin
Formuła: C₁₂H₁₂O₃
Temp. topnienia: 113…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016971
Numer CAS: 87-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-721-5