Drukuj
Karbazyd metylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4850-100G OR4850-25G
APOSOR4850-100GEA 211 PLN
APOSOR4850-100G APOSOR4850-25G
Karbazyd metylu
Karbazyd metylu
Formuła: C₂H₆N₂O₂
Temp. Wrzenia: 108 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 70…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007594
Numer CAS: 6294-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 228-560-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III