Drukuj
Hydrazyd tiofeno-2-karboksylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4847-1G OR4847-25G
APOSOR4847-1GEA 110 PLN
APOSOR4847-1G APOSOR4847-25G
Hydrazyd tiofeno-2-karboksylowy 98%
Hydrazyd tiofeno-2-karboksylowy
Formuła: C₅H₆N₂OS
Temp. topnienia: 136…139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005435
Numer CAS: 2361-27-5