Drukuj
Chlorek (2-metoksyetoksy)metylu, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4841-100G OR4841-25G OR4841-500G
APOSOR4841-100GEA 1060 PLN
APOSOR4841-100G APOSOR4841-25G APOSOR4841-500G
Chlorek (2-metoksyetoksy)metylu, Technical Grade
Chlorek (2-metoksyetoksy)metylu
Formuła: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Temp. Wrzenia: 50…52 °C/13mmHg
Gęstość: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000888
Numer CAS: 3970-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-589-8
Jednostka: 2929
ADR: 6.1+3,II