Drukuj
4-Nitroftalimid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR4839-100G OR4839-25G OR4839-5G
APOSOR4839-100GEA 1530 PLN
APOSOR4839-100G APOSOR4839-25G APOSOR4839-5G
4-Nitroftalimid 98%
4-Nitroftalimid
Formuła: C₈H₄N₂O₄
Temp. topnienia: 203…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005884
Numer CAS: 89-40-7