Drukuj
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4838-25G OR4838-5G
APOSOR4838-25GEA 218 PLN
APOSOR4838-25G APOSOR4838-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. topnienia: 219…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149091
Numer CAS: 480-66-0