Drukuj
3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4837-1G OR4837-250MG
APOSOR4837-1GEA 379 PLN
APOSOR4837-1G APOSOR4837-250MG
3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
3-Aminothiophene-2-carboxamide
Formuła: C₅H₆N₂OS
Temp. topnienia: 120…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052593
Numer CAS: 147123-47-5