Drukuj
2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Chloropicolinonitrile, 6-Chloropyridine-2-carbonitrile, 2-Chloro-6-cyanopyridine
OR4835-1G OR4835-5G OR4835-10G
APOSOR4835-1GEA 110 PLN
APOSOR4835-1G APOSOR4835-5G APOSOR4835-10G
2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
2-Chloropyridine-6-carbonitrile
Formuła: C₆H₃ClN₂
Temp. topnienia: 85…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274527
Numer CAS: 33252-29-8
Numer WE (dawny EINECS): 251-429-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III