Drukuj
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4832-1G OR4832-250MG
APOSOR4832-1GEA 691 PLN
APOSOR4832-1G APOSOR4832-250MG
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
5-(2-Chlorophenyl)oxazole
Formuła: C₉H₆ClNO
Temp. topnienia: 33…35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084973
Numer CAS: 89808-74-2