Drukuj
3-Metoksybenzonitryl 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4831-100G OR4831-25G
APOSOR4831-100GEA 363 PLN
APOSOR4831-100G APOSOR4831-25G
3-Metoksybenzonitryl 99%
3-Metoksybenzonitryl
Formuła: C₈H₇NO
Temp. Wrzenia: 110…112 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 22…24 °C
Gęstość: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001801
Numer CAS: 1527-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-201-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III