Drukuj
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4829-25G OR4829-5G
APOSOR4829-25GEA 286 PLN
APOSOR4829-25G APOSOR4829-5G
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Formuła: C9H9NO
Temp. topnienia: 165…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016722
Numer CAS: 553-03-7