Drukuj
1,2-Diaminocykloheksan
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
OR48276-1KG OR48276-250G
APOSOR48276-1KGEA 638 PLN
APOSOR48276-1KG APOSOR48276-250G
1,2-Diaminocykloheksan
1,2-Diaminocykloheksan
Formuła: C₆H₁₄N₂
MW: 114.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 188…192 °C
Temp. topnienia: 42036 °C
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001491
Numer CAS: 694-83-7
Jednostka: 2735
ADR: 8 III