Drukuj
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(2-Propyn-1-yl)morpholine, 4-Propargylmorpholine
OR48271-1G OR48271-25G OR48271-5G
APOSOR48271-1GEA 110 PLN
APOSOR48271-1G APOSOR48271-25G APOSOR48271-5G
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine 98%
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine
Formuła: C₇H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00510919
Numer CAS: 5799-76-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III