Drukuj
2-(Trimetylosililo)etanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4827-100G OR4827-25G OR4827-5G
APOSOR4827-100GEA 598 PLN
APOSOR4827-100G APOSOR4827-25G APOSOR4827-5G
2-(Trimetylosililo)etanol
2-(Trimetylosililo)etanol
Formuła: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 71…73 °C
Gęstość: 0,825 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002825
Numer CAS: 2916-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-844-5
Jednostka: 1987
ADR: 3,III