Drukuj
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR48261-10G OR48261-1G OR48261-5G
APOSOR48261-10GEA 1730 PLN
APOSOR48261-10G APOSOR48261-1G APOSOR48261-5G
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Formuła: C₈H₉BrO
Gęstość: 1,322 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06201860
Numer CAS: 100760-04-1