Drukuj
2-Cyanophenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Cyanomethyl)benzonitrile, α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
OR4826-100G OR4826-25G
APOSOR4826-100GEA 696 PLN
APOSOR4826-100G APOSOR4826-25G
2-Cyanophenylacetonitrile
2-Cyanophenylacetonitrile
Formuła: C₉H₆N₂
MW: 142.16 g/mol
Temp. topnienia: 73…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001895
Numer CAS: 3759-28-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-167-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III