Drukuj
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
OR48250-1G OR48250-250MG
APOSOR48250-1GEA 124 PLN
APOSOR48250-1G APOSOR48250-250MG
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₆N₂O₄
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236372
Numer CAS: 16730-20-4