Drukuj
1,1-Dimetylomocznik
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N,N-Dimethylurea
OR48247-100G OR48247-250G OR48247-25G
APOSOR48247-100GEA 691 PLN
APOSOR48247-100G APOSOR48247-250G APOSOR48247-25G
1,1-Dimetylomocznik
1,1-Dimetylomocznik
Formuła: C₃H₈N₂O
MW: 88.11 g/mol
Temp. topnienia: 178…183 °C
Gęstość: 1.255 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007959
Numer CAS: 598-94-7