Drukuj
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Bromopropyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
OR48243-1G OR48243-5G OR48243-10G
APOSOR48243-1GEA 124 PLN
APOSOR48243-1G APOSOR48243-5G APOSOR48243-10G
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Formuła: C₇H₁₆BrO₃P
MW: 259.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…95 °C/2.25mmHg
Gęstość: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800966
Numer CAS: 1186-10-3