Drukuj
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Aminophenylacetic acid
OR4815-10G OR4815-1G OR4815-25G OR4815-5G
APOSOR4815-10GEA 760 PLN
APOSOR4815-10G APOSOR4815-1G APOSOR4815-25G APOSOR4815-5G
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.1626 g/mol
Temp. topnienia: 147…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075058
Numer CAS: 14338-36-4